Fluorescéine sodium ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: 2-(3-Oxo-6-oxydoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
AATB2EA 115 EUR InStock
AATB2
Fluorescéine sodium ≥95%
Fluorescéine sodium
Fluorescein, disodium salt is water-soluble version of fluorescein (see product #1).
Formule: C₂₀H₁₀Na₂O₅
MW: 376,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167039
Numéro CAS: 518-47-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité