N-Succinimidyl 4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzoate ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2004 2005
AATB2004EA 516 EUR InStock
AATB2004 AATB2005
N-Succinimidyl 4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzoate ≥95%
N-Succinimidyl 4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzoate
DABCYL, SE is the amino-reactive form of DABCYL, and widely used to prepare a variety of FRET-based probes that contain DABCYL.
Formule: C₁₉H₁₈N₄O₄
Numéro MDL: MFCD00467415
Numéro CAS: 146998-31-4
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3288045e91764d21e55c94400a22af9c4d9c43f3&vid=18c9f4e9f08082b5d78265a3870e5b3b582b111d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité