Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[(Dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid sodium salt, soluble dans l'eau, ReadiUse™

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB20061EA 221 EUR InStock
AATB20061
4-[(Dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid sodium salt, soluble dans l'eau, ReadiUse™
4-[(Dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid sodium salt
Probenecid is an inhibitor of organic-anion transporters located in cell membranes.

  • No naoh required
  • Ready to use in three formats
  • Decreases calcium assay background

Attention: For research use only.


Formule: C₁₃H₁₈NO₄SNa
MW: 307,37 g/mol
Numéro CAS: 23795-03-1
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité