DABCYL C2 maleimide FRET acceptor precursor
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2008EA 295 EUR InStock
AATB2008
DABCYL C2 maleimide FRET acceptor precursor
DABCYL C2 maleimide
DABCYL C2 maleimide is the thiol-reactive form of DABCYL, and widely used to prepare a variety of FRET-based probes that contain DABCYL.
  • FRET probe precursor
Formule: C₂₁H₂₁N₅O₃
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/97/43933397.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité