DNP maleimide FRET quencher precursor
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2026EA 295 EUR InStock
AATB2026
DNP maleimide FRET quencher precursor
DNP maleimide
A thiol-reactive building block for developing a probe that can be recognized by anti-DNP antibodies; Also an excellent thiol-reactive FRET quencher paired with Trp or Tyr.
  • FRET probe precursor
MW: 306,23 g/mol
Numéro CAS: 62024-74-2
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/55/43932955.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité