Furaptra (Mag-Fura-2) tetrapotassium salt magnesium indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB20380EA 295 EUR InStock
AATB20380
Furaptra (Mag-Fura-2) tetrapotassium salt magnesium indicator
Furaptra (Mag-Fura-2) tetrapotassium salt
Mag-Fura-2, tetrapotassium salt is an intracellular magnesium indicator that is ratiometric and UV light-excitable.
  • Cell-permeable
  • Useful for both magnesium and high-concentration calcium detection
Formule: C₁₈H₁₀K₄N₂O₁₁
MW: 587 g/mol
Numéro CAS: 132319-57-4
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/11/43933211.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité