6-(4,6-Dichlorotriazinyl)aminofluorescein
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: 6-DTAF
AATB205EA 2910 EUR InStock
AATB205
6-(4,6-Dichlorotriazinyl)aminofluorescein
6-(4,6-Dichlorotriazinyl)aminofluorescein
Compared to 5-DTAF, the 6-isomer is more preferably used for labeling oligonucleotides and nucleic acids.
Formule: C₂₃H₁₂Cl₂N₄O₅
MW: 495,28 g/mol
Numéro CAS: 118357-32-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité