OG488 BAPTA-1 AM Cell permeant [equivalent to Oregon Green® 488 BAPTA-1, AM]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB20507EA 295 EUR InStock
AATB20507
OG488 BAPTA-1 AM Cell permeant [equivalent to Oregon Green® 488 BAPTA-1, AM]
OG488 BAPTA-1 AM
OG488 BAPTA -1 AM is the same molecule of Oregon Green 488 BAPTA-1 AM ester.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Steady signal
  • Cell permeant
Attention: For research use only.
Formule: C59H53F2N3O26
MW: 1258,07 g/mol
Numéro CAS: 244167-57-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité