Fluo-4 Pentapotassium Salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20555 20556
AATB20555EA 460 EUR InStock
AATB20555 AATB20556
Fluo-4 Pentapotassium Salt
Fluo-4 Pentapotassium Salt
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Steady signal
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 927,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD03456811
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8b3da224f6df79338759b50511bf585d1119977&vid=079f7fbde03dc77e4433d597193b6f6bcbbacab7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité