Fluo-5N pentapotassium Salt Cell impermeant
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB20567EA 295 EUR InStock
AATB20567
Fluo-5N pentapotassium Salt Cell impermeant
Fluo-5N pentapotassium Salt
Fluo-5N is an analog of Fluo-4 with lower calcium-binding affinity (Kd = ~90 µM), making it suitable for detecting intracellular calcium levels in the range of 1 µM to 1 mM that would saturate the response of Fluo-4.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Steady signal
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 958,06 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité