Cal Red™ R525/650 potassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB20588EA 295 EUR InStock
AATB20588
Cal Red™ R525/650 potassium salt
Cal Red™ R525/650 potassium salt
The intracellular calcium flux assay is a widely used method for monitoring the activities of GPCRs and calcium channels.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Improved sensitivity
  • Compatible with hts filters
  • Ratiometric detection
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 1000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité