Fura-8FF™ AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB20620EA 295 EUR InStock
AATB20620
Fura-8FF™ AM
Fura-8FF™ AM
The cell-permeant Fura-8FF AM is an analog of Fura-8 AM with much lower calcium binding affinity, Kd ~10 µm.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Steady signal
  • Cell permeant
Attention: For research use only.
MW: 973,86 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité