Calbryte™ 520 potassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20656 20658
AATB20656EA 307 EUR InStock
AATB20656 AATB20658
Calbryte™ 520 potassium salt
Calbryte™ 520 potassium salt
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Improved background/signal ratio
  • Robust
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 909,02 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité