BAPTA tetrasodium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21004EA 115 EUR InStock
AATB21004
BAPTA tetrasodium salt
BAPTA tetrasodium salt
BAPTA (1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid) is a water-soluble and cell-impermeable calcium chelator.
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₁₀
MW: 564,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067691
Numéro CAS: 126824-24-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité