EGTA-Na4 10 mM calcium chelator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21008EA 115 EUR InStock
AATB21008
EGTA-Na4 10 mM calcium chelator
EGTA-Na4
EGTA (1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid) is a water-soluble and cell-impermeable calcium chelator.
  • High selectivity
  • Cell permeable
Formule: C₁₄H₂₀N₂Na₄O₁₀
MW: 468,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274420
Numéro CAS: 13368-13-3
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/62/43933162.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité