Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluo-3FF pentapotassium salt

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB21019EA 442 EUR InStock
AATB21019
Fluo-3FF pentapotassium salt
Fluo-3FF pentapotassium salt
The cell-impermeant Fluo-3FF is an analog of Fluo-3 with much lower calcium binding affinity, Kd ~10 µM.

  • Calcium-dependent fluorescence
  • Steady signal
  • Cell impermeant

Attention: For research use only.


MW: 981,94 g/mol
Numéro CAS: 348079-14-1
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité