Fura 2-AM ≥95%, Qualité ultra pure
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
21021 21023
AATB21021EA 221 EUR InStock
AATB21021 AATB21023
Fura 2-AM ≥95%, Qualité ultra pure
Fura 2-AM
Among the ratiometric calcium indicators, Fura-2 and Indo-1 are most commonly used.
Formule: C₄₄H₄₇N₃O₂₄
Numéro MDL: MFCD00036976
Numéro CAS: 108964-32-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité