Indo-1 pentapotassium salt ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: Indo-1 5K⁺
AATB21040EA 146 EUR InStock
AATB21040
Indo-1 pentapotassium salt ≥95%
Indo-1 pentapotassium salt
Calcium measurements are critical for numerous biological investigations.
Formule: C₃₂H₂₆K₅N₃O₁₂
MW: 840,05 g/mol
Numéro CAS: 132319-56-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité