Fura Red potassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
21045 21047
AATB21045EA 516 EUR InStock
AATB21045 AATB21047
Fura Red potassium salt
Fura Red potassium salt
Fura Red is a visible light-excitable fura-2 analog that offers unique possibilities for ratiometric measurement of calcium ion in single cells by microphotometry, imaging or flow cytometry when used with single excitation, green-fluorescent calcium indicators.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Ratiometric detection
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1314982b4037a01f941755626e5dfc204dcca3b6&vid=f1770c28d6b8e248d3155749c58940f8ed2e6035&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité