Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tide Quencher™ 7WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB2105EA 739 EUR InStock
AATB2105
Tide Quencher™ 7WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 7WS acid
TQ7WS is designed to be a superior quencher to Cy7, TF7 and Alexa Fluor 750.

  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling


MW: 916,03 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/78/43932978.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité