Quin 2 potassium salt hydrate ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21052EA 221 EUR InStock
AATB21052
Quin 2 potassium salt hydrate ≥95%
Quin 2 potassium salt hydrate
Quin-2 binds calcium tightly and resembles calcium chelator EGTA in ability to bind calcium much more tightly than magnesium.
Formule: C₂₆H₂₇N₃O
MW: 559,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167201
Numéro CAS: 149022-19-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité