Rhod-2 AM (Bromide) ≥95%, Qualité ultra pure
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21062 21063 21064
AATB21062EA 295 EUR InStock
AATB21062 AATB21063 AATB21064
Rhod-2 AM (Bromide) ≥95%, Qualité ultra pure
Rhod-2 AM (Bromide)
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Formule: C₅₂H₅₉BrN₄O₁₉
Numéro CAS: 145037-81-6
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7f4d1585f24a2cb85827e15f8b165cc3b93fb2a&vid=410926bfc7570104b03e13ee875ede0887fd13aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité