Fluo-8L™ AM
Attention
21096 21097
AATB21096 AATB21097
Fluo-8L™ AM
Fluo-8L™ AM
Calcium measurements are critical for numerous biological investigations.
  • Can be loaded at rt
  • Improved calcium response
  • Significantly increased signal
  • Suitable for all fluorescence platforms
Attention: For research use only.
MW: 1078,95 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité