Rhod-4™ potassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21119 21129
AATB21119EA 769 EUR InStock
AATB21119 AATB21129
Rhod-4™ potassium salt
Rhod-4™ potassium salt
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Well-cited
  • Long-wavelength emission
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 880,07 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité