Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BCFL SE, RatioWorks™

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB21191EA 295 EUR InStock
AATB21191
BCFL SE, RatioWorks™
BCFL SE
Intracellular pH plays an important modulating role in many cellular events, including cell growth, calcium regulation, enzymatic activity, receptor-mediated signal transduction, ion transport, endocytosis, chemotaxis, cell adhesion and other cellular processes.

  • Improved reliability
  • In-house quality testing
  • Ratiometric signal

Attention: For research use only.


MW: 700 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité