Zinquin ethyl ester, Qualité ultra pure zinc indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21253EA 146 EUR InStock
AATB21253
Zinquin ethyl ester, Qualité ultra pure zinc indicator
Zinquin ethyl ester
Zinquin ethyl ester is a lipophilic, zinc-sensitive, cell-permeable fluorescent probe.
  • Cell permeable probe
  • Ultrapure grade
Formule: C₂₁H₂₂N₂O₅S
MW: 414,47 g/mol
Numéro CAS: 181530-09-6
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/87/43933187.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité