MQAE (N-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide) chloride indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21255EA 115 EUR InStock
AATB21255
MQAE (N-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide) chloride indicator
MQAE (N-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide)
A chloride indicator that has the fluorescence dependent of chloride concentration.
  • Chloride-dependent fluorescence
  • Well-cited
Formule: C₁₄H₁₆NO₃Br
MW: 326,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467854
Numéro CAS: 162558-52-3
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/89/43933189.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité