Zinquin
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21260EA 146 EUR InStock
AATB21260
Zinquin
Zinquin
Zinquin is a zinc-sensitive, cell-impermeable fluorescent probe.
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₅S
MW: 386,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD03452711
Numéro CAS: 151606-29-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité