6-NED NHS ester sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 6-NED, SE
214 215
AATB214EA 292 EUR InStock
AATB214 AATB215
6-NED NHS ester sonde fluorescente
6-NED NHS ester
5'-Labeled primer pairs include a fluorescently labeled oligo with a choice of dye on the 5' end, along with an unlabeled oligo, in each pair.
  • Amine-reactive probe
MW: 644,47 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae4e85f1cf0542757b8f6195dce9b25f7cc60094&vid=ef78f104cfec615c685d76e34f52f01977ddccaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité