DiBAC₄(3) for membrane potential measurement
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21411EA 146 EUR InStock
AATB21411
DiBAC₄(3) for membrane potential measurement
DiBAC₄(3)
DiBAC4(3) is a sensitive slow-response probe for measuring cellular membrane potential.
  • Sensitive detection
  • Slow response probe
  • Multiple applications
Formule: C₂₇H₄₀N₄O₆
MW: 516,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD07437857
Numéro CAS: 70363-83-6
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/92/43933192.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité