Di-8-ANEPPS ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21497EA 295 EUR InStock
AATB21497
Di-8-ANEPPS ≥95%
Di-8-ANEPPS
Di-8-ANEPPS is widely used for monitoring fast membrane potential changes.
Formule: C₃₆H₅₂N₂O₃S
MW: 592,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453608
Numéro CAS: 157134-53-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité