Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

WSP1 ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB21509EA 146 EUR InStock
AATB21509
WSP1 ≥95%
WSP1
Hydrogen sulfide (H2S) is an important gaseous mediator, like nitric oxide, that has significant effects on the immunological, neurological, cardiovascular and pulmonary systems of mammals.


Formule: C₃₃H₂₁NO₆S₂
MW: 591,65 g/mol
Numéro CAS: 1352750-34-5
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité