Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcein tetraethyl acid ≥95%, Qualité ultra pure

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB22001EA 146 EUR InStock
AATB22001
Calcein tetraethyl acid ≥95%, Qualité ultra pure
Calcein tetraethyl acid
Calcein, also known as fluorexon, fluorescein complex, is a fluorescent calcium indicator with an excitation and emission wavelengths of 495 and 515 nm respectively.


Formule: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
MW: 622,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075616
Numéro CAS: 207124-64-9
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité