Fluorescein dioctanoate (Fluorescein dicaprylate) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB22019EA 146 EUR InStock
AATB22019
Fluorescein dioctanoate (Fluorescein dicaprylate) ≥95%
Fluorescein dioctanoate (Fluorescein dicaprylate)
Fluorescein dicaprylate is a non-fluorescent hydrophobic fluorescein derivative that can pass through the cell membrane whereupon intracellular esterases hydrolyze the dicaprylate group producing the highly fluorescent product fluorescein.
  • Cell-Permeable
  • Green Fluorescence
Attention: For research use only.
Numéro CAS: 19722-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité