Fluorescein diacetate ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB22020EA 115 EUR InStock
AATB22020
Fluorescein diacetate ≥95%
Fluorescein diacetate
FDA is a non-fluorescent hydrophobic fluorescein derivative that can pass through the cell membrane whereupon intracellular esterases hydrolyze the diacetate group producing the highly fluorescent product fluorescein.
Formule: C₂₄H₁₆O₇
MW: 416,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005062
Numéro CAS: 596-09-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité