1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindodicarbocyanine (DID) 5 mM dans le DMSO ≥95% pour le marquage
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB22033EA 295 EUR InStock
AATB22033
1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindodicarbocyanine (DID) 5 mM dans le DMSO ≥95% pour le marquage
1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindodicarbocyanine (DID)
DiI, DiO, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.
  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining
Attention: For research use only.
Formule: C₆₁H₉₉ClN₂O₄
MW: 959,923 g/mol
Numéro CAS: 127274-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité