3,3'-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate (DiO) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB22066EA 115 EUR InStock
AATB22066
3,3'-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate (DiO) ≥95%
3,3'-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate (DiO)
DiI, DiO, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.
  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining
Attention: For research use only.
Formule: C₅₃H₈₅ClN₂O₆
MW: 881,721 g/mol
Numéro CAS: 34215-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité