Tide Quencher™ 2 succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2210EA 295 EUR InStock
AATB2210
Tide Quencher™ 2 succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 2 succinimidyl ester
TQ2 is designed to be a superior quencher to FAM, HEX, TET, JOE, TF2 and rhodamine 6G.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 479,55 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/93/43932993.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité