1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB22102EA 115 EUR InStock
AATB22102
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate ≥95%
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
DiI, DiO, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.
Formule: C₅₉H₉₇ClN₂O₄
MW: 933,885 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142354
Numéro CAS: 41085-99-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité