Nile red ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB22190EA 115 EUR InStock
AATB22190
Nile red ≥95%
Nile red
Nile red (also known as Nile blue oxazone) is a lipophilic stain.
Formule: C₂₀H₁₈N₂O₂
MW: 318,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011639
Numéro CAS: 7385-67-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité