Rhodamine 123 ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB22210EA 115 EUR InStock
AATB22210
Rhodamine 123 ≥95%
Rhodamine 123
Positively charged rhodamine dyes (such as rhodamine esters and rosamines) are selectively localized in mitochondria, thus they are widely used for labeling mitochondria of live cells.
Formule: C₂₁H₁₇ClN₂O₃
MW: 380,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012664
Numéro CAS: 62669-70-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité