Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate (TMRE) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB22220EA 143 EUR InStock
AATB22220
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate (TMRE) ≥95%
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate (TMRE)
Positively charged rhodamine dyes (such as rhodamine esters and rosamines) are selectively localized in mitochondria, thus they are widely used for labeling mitochondria of live cells.
Formule: C₂₆H₂₇ClN₂O₇
MW: 514,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467973
Numéro CAS: 115532-52-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité