Tide Fluor™ 1 acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2238EA 295 EUR InStock
AATB2238
Tide Fluor™ 1 acid, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 1 acid
TF1 is designed to be a superior fluorophore alternative to EDANS.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 233,22 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/08/43933008.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité