Tide Fluor™ 2, succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2248EA 295 EUR InStock
AATB2248
Tide Fluor™ 2, succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 2, succinimidyl ester
Tide Fluor™ 2 (TF2) family has the spectral properties similar to those of fluoresceins and Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of Invitrogen).
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 584,58 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/77/37377277.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité