Tide Fluor™ 3 amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2269EA 295 EUR InStock
AATB2269
Tide Fluor™ 3 amine, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 3 amine
Tide Fluor™ 3 (TF3) family has the spectral properties essentially identical to those of Cy3.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 856,69 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/18/43933018.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité