Tide Fluor™ 6WS azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2302EA 295 EUR InStock
AATB2302
Tide Fluor™ 6WS azide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 6WS azide
Tide Fluor™ 6WS (TF6WS) family has the spectral properties similar to those of Cy5.5, IRDye 700 and Alexa Fluor 680.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 1193,25 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/37/43933037.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité