Chrysamine G
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB23055EA 115 EUR InStock
AATB23055
Chrysamine G
Chrysamine G
Chrysamine G is a lipophilic, bis-salicylic acid analog of Congo Red that displays both high (Kd = 200 nM; Bmax = 1.13 moles per mole of Ab40) and low (Kd = 38.77 µM; Bmax = 23.10 moles per mole of Ab40) affinity binding sites for beta-amyloid (Ab) fibrils.
Formule: C₂₆H₁₈N₄O₆
MW: 482,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD07186299
Numéro CAS: 6472-91-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité