TRITC-DHPE ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB23301EA 146 EUR InStock
AATB23301
TRITC-DHPE ≥90%
TRITC-DHPE
TRITC DHPE is a phospholipid that is labeled on the head group with the bright, red-fluorescent TRITC dye.
  • Cell Tracer
  • Long Emission Wavelength
Attention: For research use only.
Formule: C₆₈H₁₁₀N₅O₁₁PS
MW: 1236,67 g/mol
Numéro CAS: 176181-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité