Tide Fluor™ 2WS succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2349EA 590 EUR InStock
AATB2349
Tide Fluor™ 2WS succinimidyl ester, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 2WS succinimidyl ester
Tide Fluor™ 2WS (TF2WS) family has the spectral properties similar to those of fluorescein, DyLight 488 and Alexa Fluor 488.
  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity
MW: 945,07 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/59/43933059.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité