Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tide Fluor™ 2WS maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB2350EA 295 EUR InStock
AATB2350
Tide Fluor™ 2WS maleimide, Tide Fluor™ sonde fluorescente
Tide Fluor™ 2WS maleimide
Tide Fluor™ 2WS (TF2WS) family has the spectral properties similar to those of fluorescein, DyLight 488 and Alexa Fluor 488.

  • Stronger absorption and fluorescence intensity
  • Lower environment-sensitive fluorescence
  • pH-independent fluorescence from 3-11
  • Improved sensitivity


MW: 871,89 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/60/43933060.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité